Learn More
Imidazolidinyl urea
Codice prodotto. 15477218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477218 100 g 100g
15467218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477218 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60729.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388.297 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39236-46-9
Formula molecolare C11H16N8O8
Molecular Weight (g/mol) 388.297
Numero MDL MFCD00038890
InChI Key ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC Name 1-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3-[[[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]carbamoylamino]methyl]urea
SMILES C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazolidinyl urea
Punto di fusione 141°C to 143°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 388.3