Learn More
Imidocarb 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313788 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313788 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14284500ME100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imidocarb
CAS 27885-92-3
Nomi componenti o analita Imidocarb
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C19 H20 N6 O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
SMILES O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
IUPAC Name 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 348.4
Quantità 1 mL
Peso formulazione 348.1699 g/mol