Learn More
Imidocarb, TRC
Codice prodotto. 30137770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137770 100 g 100g
30132710 10 g 10g
30040835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137770 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI387550100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27885-92-3
Formula molecolare C19 H20 N6 O
Molecular Weight (g/mol) 348.4
Sinonimo Carbanilide, 3,3'-di-2-imidazolin-2-yl- (8CI), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea, 3,3'-Bis-(2-imidazolin-2-yl)carbanilide, Imidocarb, Piro-Stop
IUPAC Name 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea
SMILES O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Specifica
Materiale o nome chimico Imidocarb
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
Peso formulazione 348.1699