Learn More
Imidurea, 26-28% nitrogen
Codice prodotto. 10063300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10063300 100 g Bottiglia in vetro 100g
10521121 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10063300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268701000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39236-46-9
Formula molecolare C11H16N8O8
Molecular Weight (g/mol) 388.29
Numero MDL MFCD00221482
InChI Key ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC Name 1-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3-[[[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]carbamoylamino]methyl]urea
SMILES C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Specifica
Materiale o nome chimico Imidurea
Nota nome 26-28% nitrogen
pH 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Perdita all'essiccatura 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 4957
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 388.29
Percent Purity 26-28% nitrogen
Forma fisica Liquid