Specifications
| Materiale o nome chimico | Imidurea |
| Nota nome | 26-28% nitrogen |
| pH | 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.) |
| Perdita all'essiccatura | 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 250 g |
| Indice di Merck | 15, 4957 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
| Peso formulazione | 388.29 |
| Show More |