Learn More
Imidurea, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imidurea |
| CAS | 39236-46-9 |
| Formula molecolare | C11 H16 N8 O8 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Abiol, Biopure 100, Euxyl K 200, Germall 115, Imidazolidinyl urea, Imidurea, Kemipur 100, N,N''-Methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], Sepicide CI, Urea, N,N''-methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]- |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27) |
| SMILES | OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O |
| IUPAC Name | 1-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3-[[[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]carbamoylamino]methyl]urea |
| Molecular Weight (g/mol) | 388.29 |
| Peso formulazione | 388.1091 |