Learn More
Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine) |
| CAS | 494-19-9 |
| Nomi componenti o analita | Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H13 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Vedi altri risultati |