Learn More
Iminodibenzyl 5-Carbonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30136595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136595 10 g 10g
30135359 1 g 1g
30008116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI40810010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33948-19-5
Formula molecolare C15 H12 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 257.71
Sinonimo 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-(Chlorocarbonyl)-10,11-dihydrodibenzazepine, 5-Chlorocarbonyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Carbamazepine Dihydro Chlorocarbonyl Impurity
IUPAC Name 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Iminodibenzyl 5-Carbonyl Chloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C15H12ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2
Peso formulazione 257.0607