Learn More
Iminodibenzyl, 97%
Codice prodotto. 11489476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489476 100 g 100g
11479476 25 g 25g
11499476 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489476 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19204.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 494-19-9
Formula molecolare C14H13N
Molecular Weight (g/mol) 195.27
Numero MDL MFCD00005070
InChI Key ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
PubChem CID 10308
SMILES C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Iminodibenzyl
Punto di fusione 105°C to 108°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 152732
IUPAC Name 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine
Peso formulazione 195.27
Percent Purity 97%