Learn More
Iminostilbene, 97%
Codice prodotto. 10041920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041920 10 g Bottiglia in vetro 10g
10563141 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162540100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 256-96-2
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00005071
InChI Key LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
IUPAC Name 11H-benzo[b][1]benzazepine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Specifica
Materiale o nome chimico Iminostilbene
Nota nome 97%
Punto di fusione 197°C to 201°C
Colore Orange-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Powder