Learn More
Iminostilbene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iminostilbene |
| CAS | 256-96-2 |
| Formula molecolare | C14 H11 N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Imp. D (EP), Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H |
| SMILES | N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 11H-benzo[b][1]benzazepine |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.24 |
| Peso formulazione | 193.0891 |