Learn More
Imipenem monohydrate, MedChemExpress
Descrizione
Imipenem monohydrate, a stable crystalline derivative of thienamycin, is an antibiotic and has the excellent activity against a broad range of gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Imipenem monohydrate can be used for the research of carbapenem-nonsusceptible and P. aeruginosa biofilm infections.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imipenem monohydrate |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 74431-23-5 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H19N3O5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | N-Formimidoyl thienamycin monohydrateMK0787 monohydrate |
| Informazioni di solubilità | H2O : 7.14 mg/mL (22.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only