Learn More
Imipenem, Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30010583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010583 50 mg 50mg
17991505 10 mg 10mg
17990925 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010583 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI46520050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74431-23-5
Formula molecolare C12 H17 N3 O4 S . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 317.36
Sinonimo Imipenem monohydrate, (5R,6S)-6-[(R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]sulfanyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, (5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, hydrate (1:1), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-(1-hydroxyethyl)-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, monohydrate, [5R-[5α,6α(R*)]]-, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-, monohydrate, (5R,6S)- (9CI), Imipenem monohydrate, N-Formimidoyl thienamycin monohydrate
IUPAC Name (5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-(2-methanimidamidoethylsulfanyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate
SMILES O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(=C(N2C1=O)C(=O)O)SCCNC=N
Specifica
Materiale o nome chimico Imipenem monohydrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
Peso formulazione 317.1045
Percent Purity >95%