Learn More
Imipramine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imipramine hydrochloride |
| CAS | 113-52-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H25ClN2 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.59 mM) ∣H2O : 62.5 mg/mL (197.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 316.87 |
| Peso formulazione | 316.87 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only