Learn More
Imipramine N-b-D-Glucuronide (>85%), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Imipramine N-beta-D-Glucuronide |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H32N2O6/c1-27(2,24-22(30)20(28)21(29)23(33-24)25(31)32)15-7-14-26-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)26/h3-6,8-11,20-24,28-30H,7,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23-,24+/m0/s1 |