Learn More
Imipramine N-Oxide Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30405668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405668 10 mg -
30390555 100 mg 100mg
30401488 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI46600510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1215681-42-7
Formula molecolare C19H24N2O • x(H2O)
Molecular Weight (g/mol) 296.411802
Sinonimo 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide Hydrate, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide Hydrate, Imipraminoxide Hydrate
IUPAC Name 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrate
SMILES CN(CCCN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3)(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Imipramine N-Oxide Hydrate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H24N2O.H2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H2
Peso formulazione 314.1994