Learn More
Imipramine Pamoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imipramine Pamoate |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H16O6.C19H24N2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 668.2886 |