Learn More
Imipramine Pamoate, TRC
Codice prodotto. 30405912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30405912 5 mg 5mg
30396051 50 mg -
30408769 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405912 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI4660085MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10075-24-8
Formula molecolare C61H64N4O6
Molecular Weight (g/mol) 949.18
Sinonimo 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine (1:2), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine (1:2) (8CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine (7CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (2:1) (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (2:1) (9CI), Imipramine pamoate
IUPAC Name 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O
Specifica
Materiale o nome chimico Imipramine Pamoate
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H16O6.C19H24N2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3
Peso formulazione 668.2886