Learn More
R&D Systems™ Imiquimod
Codice prodotto. 18752714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752714 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752714 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3700/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist
Immunomodulator that displays antiviral and antitumor activity. Acts as a Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist; stimulates proinflammatory cytokine production and activates NF-κB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imiquimod
CAS 99011-02-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H16N4
Peso formulazione 240.3
Purezza >99%
Peso molecolare 240.31