Learn More
Imiquimod hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imiquimod hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 99011-78-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H17ClN4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | R 837 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 8 mg/mL (28.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣H2O : 4.8 mg/mL (17.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.85 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only