Learn More
Imiquimod, MedChemExpress
Descrizione
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Imiquimod |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 99011-02-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H16N4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | R 837 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only