Learn More
Imiquimod, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492046
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492046 500 mg 500mg
16428156 100 mg 100mg
16401396 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16492046 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Specifica
Materiale o nome chimico Imiquimod
Forma fisica Powder
CAS 99011-02-6
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H16N4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo R 837
Informazioni di solubilità H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=CN3CC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 240.3
Peso formulazione 240.3
Percent Purity 98.08%
Grado Research
Research purposes only