Learn More
Imiquimod, Mikromol™
Codice prodotto. 18062860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18062860 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18062860 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1158.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Imiquimod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imiquimod
CAS 99011-02-6
Nomi componenti o analita Imiquimod
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H16 N4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
InChI Formula InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC Name 1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 240.3
Quantità 250 mg
Peso formulazione 240.1375 g/mol