Learn More
Imiquimod, TRC
Codice prodotto. 30402699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402699 1 g 1g
30392368 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30402699 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI4750001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Imiquimod
CAS 99011-02-6
Formula molecolare C14 H16 N4
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
InChI Formula InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC Name 1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 240.3
Peso formulazione 240.1375