missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imiquimod USP Related Compound A, Mikromol™
Descrizione
Imiquimod USP Related Compound A, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Desamino Imiquimod |
| CAS | 99010-24-9 |
| Nomi componenti o analita | Desamino Imiquimod |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H15 N3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline (Desaminoimiquimod), 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 1-(2-methylpropyl)-, 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo-[4,5-c]-quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, Imiquimod Related Compound A (USP), Imiquimod Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15N3/c1-10(2)8-17-9-16-13-7-15-12-6-4-3-5-11(12)14(13)17/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)Cn1cnc2cnc3ccccc3c12 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?