Learn More
Fisherbrand™ Cestello in acciaio inox
Codice prodotto. 11788728 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagni a ultrasuoni Elmasonic S 450 (H) da 12.75 l
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 1600
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 2500
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 300
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 550
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 800
Bagni a ultrasuoni, Elmasonic X-tra ST 1400H
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11788728 Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 800 Pezzo
11758728 Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 300 Pezzo
11786198 Bagni a ultrasuoni Elmasonic S 450 (H) da 12.75 l Pezzo
11778728 Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 550 Pezzo
11708738 Bagni a ultrasuoni, Elmasonic X-tra ST 1400H Pezzo
11718738 Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 1600 Pezzo
11758738 Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 2500 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11788728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    480.00€ / pezzi 1
    Risparmia 25.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Facilita l'immersione completa nei bagni a ultrasuoni S-line. I cestelli a immersione Fisherbrand™ con manico sono realizzati in acciaio inossidabile.
Designed for the complete immersion of items and parts in Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Choose the Fisherbrand™ Stainless Steel Immersion Basket with Handles designed for the specific ultrasonic cleaner being used.
  • Mesh bottom
  • One handle on each end
  • Functional and modern design
  • Available for a variety of capacities
Specifica
Product Type Cestino
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 800
Materiale Acciaio inox