Learn More
Leica Microsystems Olio da immersione
Codice prodotto. 11944399
Cambia vista
Click to view available options
Indice di rifrazione:
Type F
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Indice di rifrazione Dimensione della confezione
11944399 Type F 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11944399 Fornitore Leica Microsystems N. del fornitore 11513859
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use Leica™ Immersion Oil with microscope to increase the resolving power and aperture of the objective lens.
  • 10mL bottle
  • For Leica Microscopes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Olio da immersione
Tipo di imballaggio Confezione da 1
Quantità 10 ml
Indice di rifrazione Type F
Size 10mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Type F Immersion liquid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.