Learn More
Dostmann Electronic™ PT100 Smartprobe, P795
Codice prodotto. 11842881
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11842881 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11842881 Fornitore Dostmann Electronic™ N. del fornitore 60001773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.10€
    210.00€ / pezzi 1
    Risparmia 149.10€
    41% Sconto
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Smart­probe with Multi­point adjust­ment
Sensor Class 1/​10, Pt100 (ceramic), 4-wire, EN 60751, tube WS 1.4571, mineral-insulated, with handle, thermal stabilised, EEprom with coefficients.
  • L x dia: 150 x 3,0 mm
  • t90: 12 seconds
Specifica
Tipo Immersion Probe
Cable 1500 mm
Intervallo di misurazione -200 to +450°C
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm