Learn More
Grant Instruments™ Termostato per immersione
Codice prodotto. 12777799
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-20°C to +120°C
0 - 100 °C
Circolazione esterna:
No
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura Circolazione esterna Dimensione della confezione
12777799 0 - 100 °C No Pezzo
12707819 -20°C to +120°C Yes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12777799 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore T100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    1043.13€ / pezzi 1
    Risparmia 131.87€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
General purpose digital heated circulator provides excellent temperature stability and control for demanding applications requiring accurate temperature control.
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (TClamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
  • TC120 model includes Integral pump for external circulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo 4-digit LED
Capacità (sistema metrico) 50 L
Comunicazioni Digital
Gamma di temperatura 0 - 100 °C
Circolazione esterna No
Electrical Requirements 120 V, 1.5 kW, 50/60 Hz o 230 V, 1.4 kW, 50/60 Hz
Tensione 120/230 V
Frequenza 50/60 Hz