Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Codice prodotto. 15867541 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Roll
10 Sheets
4 Sheets
50 Sheets
Dimensions (LxW):
1.875 m x 26.5 cm
10 m x 8.5 cm
10 x 10 cm
7 x 8.4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensions (LxW) unitSize
15867541 1 Roll 1.875 m x 26.5 cm 1 rotolo
16379591 1 Roll 10 m x 8.5 cm Pezzo
15897531 4 Sheets 7 x 8.4 cm pezzi 4
15807541 50 Sheets 7 x 8.4 cm pezzi 50
15817541 10 Sheets 8 x 10 cm pezzi 10
15827541 10 Sheets 9 x 12 cm pezzi 10
15837541 10 Sheets 10 x 10 cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15867541 Fornitore Merck N. del fornitore IEVH00005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    299.00€ / 1 rotoli
    Risparmia 23.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Immobilon™-E provides the a PVDF blotting membrane that wets in transfer buffer or water and eliminates the need for the alcohol pre-wet step.
Features:
  • 0.45 μm pore size is ideal for most Western blotting applications with chemiluminescence or chromogenic detection
  • Saves time and reduces waste by eliminating the alcohol pre-wet step
  • Higher protein retention delivers stronger signal than most nitrocellulose membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Easily wetted with water
Da utilizzare con (applicazione) Western Blotting
Colore White
Codice IEVH
Superficie Plain
Quantità 1 Roll
Formato Roll
Materiale PVDF
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 1.875 m x 26.5 cm