Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Description
Features:
- 0.45 μm pore size is ideal for most Western blotting applications with chemiluminescence or chromogenic detection
- Saves time and reduces waste by eliminating the alcohol pre-wet step
- Higher protein retention delivers stronger signal than most nitrocellulose membranes
Specifications
Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 8.5 cm |
| Descrizione | Easily wetted with water |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting |
| Capacità di legame | Electrostatic, hydrophobic |
| Colore | White |
| Codice | IEVH |
| Superficie | Plain |
| Quantità | 1 Roll |
| Formato | Roll |
| Show More |