Learn More
Merck Immobilon-NC Membranes, Triton-Free, 0.45 μm
Codice prodotto. p-7232229 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
82 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10166480 85 mm pezzi 50
10238200 82 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10166480 Fornitore Merck N. del fornitore HATF08550
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mixed Cellulose Esters, Surfactant-free
0.45 μm (0.45 micron filter) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Materiale MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 60 mL/min x cm2
Da utilizzare con (applicazione) Clarification of fluids; Sterilizing filtration of tissue culture media, additives, antibiotics; Air monitoring; Particulate analysis; Particulate removal; Biological assays (receptor binding studies, TCA precipitates, etc.).
Tipo di membrana Plain
Tipo Blotting Membranes
Bagnabilità Hydrophilic
Diametro (sistema metrico) 85 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose