Learn More
Merck Immobilon-NC Transfer Membranes
Codice prodotto. 10533372 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10533372 100 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10533372 Fornitore Merck N. del fornitore HATF10050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    386.59€ / pezzi 50
    Risparmia 28.41€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximum sensitivity with minimal background, suitable for both chemiluminescent and radioactive detection systems
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Velocità di flusso dell'aria 4 L/min x cm2
    Punto di bolla at 23°C, ≥2.1 bar, air with water
    Formato Disc
    Materiale MCE
    Dimensione del poro 0.45 μm
    Codice filtro HATF
    Da utilizzare con (applicazione) Western blotting
    Porosità 0.79
    Tipo di superficie Plain
    Temperatura (sistema metrico) max 75°C
    Temperature Range (Metric) Max. 75°C
    Spessore (sistema metrico) 150 μm
    Tipo Blotting Membranes
    Diametro (sistema metrico) 100 mm
    Diametro filtro (sistema metrico) 100 mm