Learn More
Merck Immobilon-PSQ PVDF Membranes
Codice prodotto. 15760319 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1.875 m x 26.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Dimensione della confezione
15760319 1.875 m x 26.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15760319 Fornitore Merck N. del fornitore ISEQ00005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    305.00€ / pezzi 1
    Risparmia 23.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Immobilon Transfer Membranes offer the convenience of pre-cut sheets with the flexibility of membrane rolls
  • Compatible stains: Coomassie brilliant blue, Amido black, India ink, Ponceau-S red, Colloidal gold, CPTS, Toluidine blue, Transillumination, Sypro™ ruby
hydrophobic, transfer, membrane, pvdf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Filter code: ISEQ; I mmobilon-PSQ transfer membrane
Da utilizzare con (applicazione) Western blotting; Immunoblotting (Western); Dot blot
Capacità di legame Electrostatic, hydrophobic
Colore White
Codice ISEQ
Superficie Plain
Formato Roll
Materiale PVDF
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensions (LxW) 1.875 m x 26.5 cm