Learn More
Epredia™ Shandon™ Immu-Mount™
Codice prodotto. 10622689 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 ml
6 x 20 ml
1 L
Dimensione della confezione:
20mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10622689 6 x 20 ml pezzi 6
10536995 20 ml Pezzo
10662815 20 ml 20mL
12569996 1 L pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10622689 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.30€
    54.84€ / pezzi 6
    Risparmia 15.46€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Non-permanent mountant for use with frozen sectioning, immunoperoxidase techniques and immunofluorescent applications.
  • Economical, organic, overnight-drying liquid coverslip
  • Aqueous base for immunostaining and other techniques
  • Non-fluorescing medium with a low viscosity
  • Resists fading and polymerizes quickly for easier handling of finished slides
  • Refractive index: 1.495 ±0.002 (liquid); 1.586 ± 0.002 (dry)
  • Viscosity: Low (120-160 cps at 24°C)
  • pH: 8.0 from 8.8 at 21 through 24°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Per l'uso con sezioni congelate, tecniche di immunoperossidasi e preparazioni immunofluorescenti
Quantità 6 x 20 ml
Product Type Shandon Immu-mount
Volume (sistema metrico) 6 x 20 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • shandon mount
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, butyl methacylate, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, butyl benzyl phthalate