Learn More
Thermo Scientific™ Moduli Immuno Standard trasparenti
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10244551
Cambia vista
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Enhanced Binding
Hydrophilic
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
250 μL
250 µl
330 μL
350 μL
350 µl
Forma pozzetto:
Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Rotondo
Round, C Bottom
Round, Flat Bottom (F-well)
circolare
Design pozzetto:
C12
C8
F12
F16 (2x8 wells)
F8
U16
U8
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 320
pezzi 50
pezzi 60
pezzi 640
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Trattamento superficiale Volume (sistema metrico) di lavorazione Forma pozzetto Design pozzetto Dimensione della confezione
10244551 MaxiSorp 250 μL Round, C Bottom C12 pezzi 60
10721634 MaxiSorp 350 μL Round, Flat Bottom (F-well) F8 pezzi 120
10294021 PolySorp 250 μL Curved Edges, Flat Bottom (C-well) C8 pezzi 60
10574941 MaxiSorp 250 μL Round, C Bottom C8 pezzi 60
10274071 PolySorp 250 μL Round, C Bottom C8 pezzi 60
10172881 MaxiSorp 250 μL Round, C Bottom C8 pezzi 60
10032391 MediSorp 350 μL Round, Flat Bottom (F-well) F8 pezzi 60
10052411 MultiSorp 350 μL Round, Flat Bottom (F-well) F8 pezzi 60
10797921 MaxiSorp 350 µl Round, Flat Bottom (F-well) F16 (2x8 wells) pezzi 60
10554831 MaxiSorp 350 µl Rotondo F8 pezzi 60
10673832 PolySorp 350 µl Round, Flat Bottom (F-well) F8 pezzi 60
12799995 Hydrophilic 250 µl circolare U16 pezzi 320
10174811 MaxiSorp 350 μL Round, Flat Bottom (F-well) F16 (2x8 wells) pezzi 320
10738091 PolySorp 350 μL Round, Flat Bottom (F-well) F16 (2x8 wells) pezzi 320
10227541 MaxiSorp 350 µl Round, Flat Bottom (F-well) F8 pezzi 640
10748091 PolySorp 350 µl Round, Flat Bottom (F-well) F8 pezzi 640
10505411 PolySorp 250 μL Round, C Bottom C12 pezzi 60
10386231 MaxiSorp 250 μL circolare U8 pezzi 60
10396231 PolySorp 250 μL circolare U8 pezzi 60
10079074 Immulon 2 HB 330 μL Round, Flat Bottom (F-well) F12 pezzi 320
10406165 Immulon 2 HB 330 μL Round, Flat Bottom (F-well) F12 pezzi 100
10364025 Immulon 1 B 330 μL Round, Flat Bottom (F-well) F12 pezzi 100
10753886 Immulon 4 HBX 330 μL Round, Flat Bottom (F-well) F12 pezzi 100
10695757 Enhanced Binding 350 μL Round, Flat Bottom (F-well) F8 pezzi 50
10497305 Immulon 1 B 330 μL Round, Flat Bottom (F-well) F12 pezzi 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Codice prodotto. 10244551 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 473709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00€
    443.98€ / pezzi 60
    Risparmia 20.02€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I moduli Immuno Standard trasparenti si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti. Prodotti per l'utilizzo con apparecchi standard.
I moduli Immuno Standard trasparenti di Thermo Scientific™ si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti e dispongono di piastre per moduli Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ sviluppate per le tecniche ELISA. Realizzati per l'utilizzo con apparecchi standard, i moduli permettono di utilizzare in modo versatile componenti con campioni di piccole dimensioni. Sono supportati da standard e certificazioni di qualità all'avanguardia.
Thermo Scientific standard modules are strip plates with solid modules that can be easily inserted and removed from their frame. This enhances the use of the plate with smaller sample sizes.
  • Several strip formats: 8-well strip, 12-well strip, 16-well strip (two columns of 8 wells)
  • Several well shapes: flat-bottom, C-bottom (radius edge), U-shape wells, StarWells (wells have fins to increase the surface area and enhance performance)
  • Several surfaces to maximize assay performance
  • Modules remain in frame when inverted
  • Stackable frame marked for lid orientation
  • Polystyrene wells in polyethylene frame
  • Ext. Dim.: 128 × 86mm
Choice of Surface
  • PolySorp™, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) for adsorption of hydrophobic molecules
  • Medisorp™ and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays
  • MultiSorp™ are very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins
Ordering Information:
Free-standing modules. Cat. No. 95029440 and 464394 are certified. Frames and modules available separately. Sealing tape and strip caps are available. Color-coded modules are available on request. Contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
Certifications
I prodotti specificati nel grafico sono certificati per: adsorbimento di IgG; CV < 5% tra i pozzetti; tutti i risultati +/-10% dalla media; e background di tutti i pozzetti +/-0.005 unità di assorbanza dalla media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rottura No
Proprietà di legame Hydrophilic
Certificazione/Conformità Certified for adsorption of IgG; CV of <5% between wells
Certificato Sì
Formato Standard
Metodo di rilevamento Colorimetric
Matrice 8 x 12
Imballaggio 60 Cases
Colore Trasparente
Product Type Frame
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 350 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 250 μL
Trattamento superficiale MaxiSorp
Forma pozzetto Round, C Bottom
N. per custodia 60
N. per confezione 10
Bloccaggio piastra None
Quantità 60/Cs.
Target Molecule Antibodies (Glycoproteins)
Design pozzetto C12