Learn More
Thermo Scientific™ Moduli Immuno Standard trasparenti
Descrizione
I moduli Immuno Standard trasparenti di Thermo Scientific™ si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti e dispongono di piastre per moduli Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ sviluppate per le tecniche ELISA. Realizzati per l'utilizzo con apparecchi standard, i moduli permettono di utilizzare in modo versatile componenti con campioni di piccole dimensioni. Sono supportati da standard e certificazioni di qualità all'avanguardia.
Thermo Scientific standard modules are strip plates with solid modules that can be easily inserted and removed from their frame. This enhances the use of the plate with smaller sample sizes.
- Several strip formats: 8-well strip, 12-well strip, 16-well strip (two columns of 8 wells)
- Several well shapes: flat-bottom, C-bottom (radius edge), U-shape wells, StarWells (wells have fins to increase the surface area and enhance performance)
- Several surfaces to maximize assay performance
- Modules remain in frame when inverted
- Stackable frame marked for lid orientation
- Polystyrene wells in polyethylene frame
- Ext. Dim.: 128 × 86mm
Choice of Surface
- PolySorp™, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) for adsorption of hydrophobic molecules
- Medisorp™ and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays
- MultiSorp™ are very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins
Ordering Information:
Free-standing modules. Cat. No. 95029440 and 464394 are certified. Frames and modules available separately. Sealing tape and strip caps are available. Color-coded modules are available on request. Contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
Certifications
I prodotti specificati nel grafico sono certificati per: adsorbimento di IgG; CV < 5% tra i pozzetti; tutti i risultati +/-10% dalla media; e background di tutti i pozzetti +/-0.005 unità di assorbanza dalla media.
Specifica
Specifica
| Rottura | No |
| Proprietà di legame | Hydrophilic |
| Certificazione/Conformità | Certified for adsorption of IgG; CV of <5% between wells |
| Certificato | Yes |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 120 Cases |
| Binding Type | Adsorption |
| Vedi altri risultati |