Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standard Modules, EB, black
Codice prodotto. 10507365
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10507365
Marca: Thermo Scientific™ 95029490
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Conduct fluorescence- and luminescence-based immunoassays and binding assays using Thermo Scientific™ Immuno Standard Modules White and Black.
Features:
  • Available in eight-, 12- or 16-well strips
  • Framed or unframed for choice of optimal assay
  • Flat-bottom or C-shaped wells
  • Choice of three surface types for optimal binding
  • White format for highest possible signal reflection with low background fluorescence; recommended for epifluorescence
  • Black format to reduce back scatter light which may be encountered in epifluorescence
  • Transparent or clear format for use in Time Resolved Fluorescence applications only
Choice of Surface:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ and Microlite™ 1+ are for adsorption of hydrophobic molecules.
  • Microlite 2+ is slightly hydrophilic and binds a diverse range of biomolecules.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Proprietà di legame Hydrophilic
Certificato No
Formato Strip Plate
Metodo di rilevamento Fluorescence
Matrice 8 x 12
Imballaggio 50 Boxes
Colore Black
Product Type Microplate Strip
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 330 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescence
N. per custodia 50
N. per confezione 50
Bloccaggio piastra None
Target Molecule Antibodies (Glycoproteins)