Learn More
Karl Hecht™ Immunofluorescent Printed Slides
Codice prodotto. 10053881
Cambia vista
Click to view available options
Rivestimento:
Blue Epoxy
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rivestimento Dimensione della confezione
10053881 Blue Epoxy pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10053881 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42424010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.30€
    88.41€ / pezzi 100
    Risparmia 27.89€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
CE-marked with blue epoxy coating.
  • 1 circle of approx. 8mm diameter
  • Thickness of approx. 1mm
  • Slide size of approx. 75 x 25mm
  • 100/box
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
N. per confezione 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità CE
Rivestimento Blue Epoxy
Descrizione 1 circle of 8 mm diameter
Da utilizzare con (applicazione) I mmunofluorescence applications
Dimensioni (L x P) 75 x 25 mm