Learn More
Ohaus™ Stampante a impatto
Codice prodotto. 13445129 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
180 x 106 x 88 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
13445129 180 x 106 x 88 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13445129 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30064202
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stampante portatile in grado di combinare prestazioni elevate e diverse funzioni per offrire la qualità e la durata OHAUS. Le stampanti a impatto Ohaus™ offrono funzioni avanzate in una stampante facile da usare e configurare a un costo eccezionale.
Ideal for use in conjunction with OHAUS balances and scales in laboratory, industrial, and educational applications to ensure accurate documentation of weighing results.
  • AC adapter included
  • RS233 communication
  • ABS Housing
  • Status indicator, 40 characters per line, compatible with continuous label paper, perform zero and tare operations directly from the printer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 180 x 106 x 88 mm
Larghezza (sistema metrico) 1.6 mm
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Quantità 1 ciascuno
Tipo Stampante a impatto