Learn More
Impurity C of Calcitriol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455628
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16455628 10 mg -
16431339 1 mg 1mg
16408327 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16455628 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13293
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Impurity C of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Impurity C of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3
Specifica
Materiale o nome chimico Impurity C of Calcitriol
Forma fisica Solid
CAS 86307-44-0
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C35H49N3O5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C[C@@H]1O)CC([C@@H]2C=C3[C@@](CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]4(C)CC[C@@]3([H])N(C(N5C6=CC=CC=C6)=O)N2C5=O)=C1C
Molecular Weight (g/mol) 591.78
Peso formulazione 591.78
Percent Purity 95.09%
Grado Research
Research purposes only