missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMR-1, MedChemExpress

Codice prodotto. 16423018
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16423018 10 mg 10mg
16414326 100 mg 100mg
16409586 50 mg 50mg
16405757 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16423018 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100431

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress IMR-1 is a novel class of Notch inhibitor targeting the transcriptional activation with an IC50 of 26 μM. IMR-1 prevents the recruitment of Mastermind-like 1 (Maml1) to the Notch Ternary Complex (NTC) on chromatin, inhibits Notch target gene transcription and dramatically inhibits tumor growth.

IMR-1 is a novel class of Notch inhibitor targeting the transcriptional activation with an IC50 of 26 μM. IMR-1 prevents the recruitment of Mastermind-like 1 (Maml1) to the Notch Ternary Complex (NTC) on chromatin, inhibits Notch target gene transcription and dramatically inhibits tumor growth.

Specifica

Materiale o nome chimico IMR-1
CAS 310456-65-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H15NO5S2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.96 mM)
SMILES O=C(OCC)COC1=CC=C(/C=C(SC(N2)=S)\C2=O)C=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 353.41
Peso formulazione 353.41
Percent Purity 98.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.