Learn More
IMR-1A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16433018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16433018
Marca: Medchem Express HY100431A
MedChemExpress IMR-1A, a acid metabolite of IMR-1, is a Notch inhibitor with an IC50 of 0.5 μM. IMR-1A has a 50-fold increase in potency with respect to IMR-1. IMR-1 can metabolize in vivo to IMR-1A.
IMR-1A, a acid metabolite of IMR-1, is a Notch inhibitor with an IC50 of 0.5 μM. IMR-1A has a 50-fold increase in potency with respect to IMR-1. IMR-1 can metabolize in vivo to IMR-1A.
Specifica
Materiale o nome chimico IMR-1A
CAS 331862-41-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H11NO5S2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(/C=C(SC(N2)=S)\C2=O)C=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 325.36
Peso formulazione 325.36
Percent Purity 98.23%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.