Learn More
Inarigivir soproxil, MedChemExpress
Descrizione
Inarigivir soproxil (SB9200) is an agonist of innate immunity and shows potent antiviral activity against resistant HCV variants, with EC50s of 2.2 and 1.0 μM for HCV 1a/1b in cells of genotype 1 HCV replicon systems. Inarigivir soproxil, an orally bioavailable prodrug of SB 9000, has broad-spectrum antiviral activity against RNA viruses including HCV, norovirus, respiratory syncytial virus and influenza and HBV.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Inarigivir soproxil |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 942123-43-5 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H34N7O13PS |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | SB9200 GS-9992 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 80 mg/mL (113.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (14.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only