missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX InCELL Hunter™ U2OS Bcl2L1-Bax Protein Binding Cell Line
Descrizione
The InCELL Hunter™ U2OS Bcl2L1-Bax Protein Binding Cell Line provides an easy-to-use cell based assay to study small molecule drug candidates that disrupt protein binding. This kit assesses compound-based disruption of Bcl2L1-Bax binding via detection of Bax levels. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses Bcl2L1 target in an untagged form and Bax binding partner fused to PL. When a compound engages the Bcl2L1 target protein, partner binding is disrupted and the destabilized Bax is degraded, leading to a loss of EFC signal upon addition of EA containing detection reagent. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Target Engagement |
| Linea cellulare | U2OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | ABT-737 |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | Bcl2L1-Bax |
| Numero di accesso | NM_138578.1 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?