Learn More
Alfa Aesar™ Inconel™ 600 gauze, 100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 045069.GH
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15446715
  • 34.66€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2021
Specifica
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
100 x 100 mm
MFCD01741927
Inconel™ 600 gauze
100 mesh woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
100 Mesh
Videos
SDS Documenti
Certificati