Learn More
Inconel∣r 600 gauze, 40 mesh woven from 0.25mm (0.01in) dia wire
Codice prodotto. 15427305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427305 300 x 300 mm Pezzo
15407305 75 x 75 mm Pezzo
15417305 150 x 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15427305 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046745.HB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Applications include heaters, stills, bubble towers and condensers for processing of fatty acids; evaporator tubes, tube sheets and flaking trays for the manufacture of sodium sulfide; and equipment for handling abietic acid in the manufacture of paper pulp. It is used for retorts, muffles, roller hearths and other furnace components and for heat-treating baskets and trays. The alloy is a standard material of construction for nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Inconel™ 600 gauze
Nota nome 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Quantità 300 x 300 mm
Dimensioni maglia 40 Mesh
Forma Wire Cloth
Numero MDL MFCD01741927
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Inconel 600 gauze
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel