Learn More
Inconel∣r 600 gauze, 200 mesh woven from 0.05mm (0.002in) dia wire
Codice prodotto. 15497305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497305 75 x 75 mm Pezzo
15407315 150 x 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497305 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046791.FL
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Inconel™ 600 gauze
Nota nome 200 mesh woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire
Quantità 75 x 75 mm
Dimensioni maglia 200 Mesh
Forma Wire Cloth
Numero MDL MFCD01741927