Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Fisherbrand™ Incu-Shaker 10 L Refrigerated è un incubatore vibrante per impieghi gravosi. Un potente motore offre un utilizzo senza problemi con rumore e vibrazioni minimi. Il sistema proprietario di riscaldamento-raffreddamento garantisce un'ottima uniformità in tutta la camera.
Orbita circolare orizzontale, 19 mm, per un'eccellente aerazione e miscelazione
Riscalda e raffredda da 12°C al di sotto dell'ambiente a 60°C
Eccellente uniformità della camera
Fornito con piattaforma piana per piastre, vassoi e altri oggetti piatti
Piattaforma magnetica opzionale per lo scambio di morsetti senza utensili
Grande piattaforma, 45 x 45 cm, contiene fiaschi 5 x 2 L
Piattaforma magnetica e morsetti venduti separatamente
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy.