Learn More
OHAUS™ Agitatore a incubazione
Codice prodotto. p-7221205 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
15 to 500 rpm
500 to 2500 rpm
600 to 2500 rpm
Capacità portata carico (sistema metrico):
16 kg at 75 rpm, 2.3 kg at 500 rpm
22.7 kg at 125 rpm, 4.53 kg at 500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Capacità portata carico (sistema metrico) unitSize
17258380 600 to 2500 rpm 16 kg at 75 rpm, 2.3 kg at 500 rpm Pezzo
17268380 15 to 500 rpm 22.7 kg at 125 rpm, 4.53 kg at 500 rpm Pezzo
17278380 500 to 2500 rpm 22.7 kg at 125 rpm, 4.53 kg at 500 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17258380 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30573770
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ottimizzate lo spazio nell'incubatore con gli agitatori di incubazione da banco e gli agitatori di raffreddamento a incubazione
  • L'esclusivo sistema di ventilazione forzata Opti-Flow utilizza un sistema di ventilazione di grandi dimensioni. L'aria viene diretta intorno ai campioni e non direttamente su di essi, creando un flusso circolare di aria che ne garantisce l'uniformità.
  • Per risultati ripetibili, l'esclusivo sistema di agitazione Accu-Drive garantisce una velocità accurata. La trasmissione triplo-eccentrica assicura un'agitazione costante per l'intero intervallo di velocità.
  • Le camere per le unità ISHD23HDG e ISHD23CDG possono contenere 2 matracci Erlenmeyer da 6 litri con morsetti e piattaforma opzionali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 16 kg at 75 rpm, 2.3 kg at 500 rpm
Intervallo di velocità 600 to 2500 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 40°C
Wattage 450 W
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 35 lb. at 75 rpm, 5 lb. at 500 rpm
Certificazione/Conformità cULus
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Aluminum, Cycoloy
Dimensioni (L x P x A) 648 x 356 x 406 mm
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 25.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Peso di spedizione (sistema metrico) 37.7 kg
Peso (sistema imperiale) 79.11 lb.
Peso (sistema metrico) 35.9 kg
Modello ISHD16HDG
Display Independent LED displays for temperature, speed and time
Da utilizzare con (applicazione) Cell Cultures, Solubility Studies, Bacterial Suspensions, Extraction Procedures
Intervallo di umidità 20 to 80%, Non-condensing
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.